esiRNA cDNA標的配列
CACCCTGAGGGAGACACAGTCCAGACAGTCCACATCAAATCCTGCTTTCTAGAGGACGCCACCATTGGTAACGGCAACAAGATGACCATCCACCTTAGGTCAAAGGGTGAAGTCATGGAGTCTGGAGACAGTGAAGAGCCGAAGAAGGAAGACACAGGTACAAGCTCTGAAGCCACTCCACCCAGAAGCTGCCAGCACACGCCCAGTGACTCCATGCTGCCCACCTCTGAGCTGAGAGCTATGGCTCTGGGAGACAGTAGCCCCCAGACCACAGAACCTGTGCTTAGAGAGCATGAAGTCCAGGACATAGAAAGCTCTCAAGACACAGGACTGAGCAAGCAATGAAGCTGTGGGACCATAGGCTGACCCCTCTGCCACTATAAGTCAAATCAACCTTTCCTGCC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... ZBP1(58203) , Zbp1(58203)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
EMU046431-20UG:
EMU046431-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)