安全性情報
EMNC009391
Sigma-Aldrich
MISSION® Long Non-Coding esiRNA
targeting mouse Ntrk2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATATACCCGGGCCATACACACTCATCTCGACGTCTCTCTGCGGATGTATTTCCCCTTCACTGGTGACCTGGTATTTAGAACTCCGTCTTTTCAGTTGGTTTATTTCCCTTTAATGTGATGTCTCTGTGCCGATTATTACCGGTTCTTACTTGTTTTTGCAATCCGTTTTGAGGTCCAGTGTTTTACTGAGACTCATTGCATCTTGGCTGATTTCAAAGTGACACCCGAATACAGTGTTTAAAAAAAAAGTTTGTTTGTAAATCATGTGACCAGCTTCTCTCACCCT
GenBankアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EMNC009391-20UG:
EMNC009391-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EMNC009391-50UG4061828797615
EMNC009391-20UG4061828818136