esiRNA cDNA標的配列
GCCTGAGAAGCCCATCATAGACAAGAAGTAGCAAACTGTACATTCCTTCTTCCTCCCCCTGCTCCAGAAGGTGCCGGTACTGAAGATGCTCCAGTAATTGGTGACCCAACCCTAGGAAGTAGGGAGAAATGAAGGAAGGGCATAGGAAAATTTTCCCAGTAAATCCCCTGATGGTCACATTAAGGTAAAGGTTTTGGCTGGTCAGTGTGCCAAGACCTCTCCAGCTTCTCATTCATGATGACCTCTCAAAGTTGGGAAACAAGCTGATTTCTTGCCAAGAGGTCTCCCAGGAGATATTTGGGAAATGTGAAGTTCGTATCTTTAAGGAGCATTTTTGGTCAGCATGGTTGATGAACTAATGATGAGAGAGTTAAGGAATGTTGCTAGAACATAGGGCTTGCTGGTACCTATGTGACTAAGAAAGGGACATGATGTAAGGGAAAAGGCCTCAA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SALL2(6297) , SALL2(6297)