esiRNA cDNA標的配列
GAGCACAGCGGGCATATACTGTGTAGGAGACGAGGTGACCATGGCTGATCTGTGCTTGGTGCCTCAGGTGGCAAATGCTGAAAGATTCAAGGTGGATCTCACCCCCTACCCTACCATCAGCTCCATCAACAAGAGGCTGCTGGTCTTGGAGGCCTTCCAGGTGTCTCACCCCTGCCGGCAGCCAGATACACCCACTGAGCTGAGGGCCTAGCTCCCAAATCCTGCCCCGTTGGCACAGGGCCACAGGAGCAGAAGCTGGGTGGGCTGAAGAGGCCTGGAAACGAGAGTCTTAATTGAGGAGATGGGAGACTCGAACTCTAGCCCTGGATCTGCCTTCCTGCTGAAACTTGTTCCACCTCAGTCCCCTCATCTGTCACACGCATGTGGGGTGGAGTAGGGAGATGCGGGGAGCAGGGTGGGCAGGAATACTGTTATCTATGTGACGGGGCAGTC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GSTZ1(2954) , GSTZ1(2954)
詳細
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)