esiRNA cDNA標的配列
GCCATTGTTGTGAAGCTGAACTCAGGCGATTACAAGACGATTCACCTGTCCAGCATCCGACCACCGAGGCTGGAGGGGGAGAACACCCAGGATAAGAACAAGAAACTGCGTCCCCTGTATGACATTCCTTACATGTTTGAGGCCCGGGAATTTCTTCGAAAAAAGCTTATTGGGAAGAAGGTCAATGTGACGGTGGACTACATTAGACCAGCCAGCCCAGCCACAGAGACAGTGCCTGCCTTTTCAGAGCGTACCTGTGCCACTGTCACCATTGGAGGAATAAACATTGCTGAGGCTCTTGTCAGCAAAGGTCTAGCCACAGTGATCAGATACCGGCAGGATGATGACCAGAGATCATCACACTACGATGAACTGCTTGCTGCAGAGGCCAGAGCTATTAAGAATGGCAAAGGATTGCATAGCAAGAAGGAAGTGCCTATCCACCGTGT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... SND1(27044) , SND1(27044)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
EHU054581-50UG:
EHU054581-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)