esiRNA cDNA標的配列
AGCAGCTGGACAGTTGTGTGACCAAGTGTGTGGATGACCACATGCACCTCATCCCAACTATGACCAAGAAGATGAAGGAGGCTCTCTTATCAATTGGAAAATAAAAGTATTTGCCAGTGGCCATCAGGGCTGAGGGCAAGAATATATTTTTTATAAGGAATTGGGAATTTTAGTCTTTTAAGCAAAGTTTACGAATGAAGAAATGAAGGATGGCCACAAGCGTAAGGCATATGTCACTTGCCTCTGGACACTGGTTATTTTATGTTTCAGTCCCTAAAAAATGAAATGGAAAAAAGTGGTGCTAAATCGAGTCAGAGATATTACAGGAGAGTTTTAGAGCTTATTATTTCCTGTGGCCAGTGCTTGTCCTGGCAGTAAGGCTTTCCCCTGTAACAAGCCA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... FAM136A(84908) , FAM136A(84908)