Merck
EHU017321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CRYAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TTCTTCGGAGAGCACCTGTTGGAGTCTGATCTTTTCCCGACGTCTACTTCCCTGAGTCCCTTCTACCTTCGGCCACCCTCCTTCCTGCGGGCACCCAGCTGGTTTGACACTGGACTCTCAGAGATGCGCCTGGAGAAGGACAGGTTCTCTGTCAACCTGGATGTGAAGCACTTCTCCCCAGAGGAACTCAAAGTTAAGGTGTTGGGAGATGTGATTGAGGTGCATGGAAAACATGAAGAGCGCCAGGATGAACATGGTTTCATCTCCAGGGAGTTCCACAGGAAATACCGGATCCCAGCTGATGTAGACCCTCTCACCATTACTTCATCCCTGTCATCTGATGGGGTCCTCACTGTGAATGGACCAAGGAAACAGGTCTCTGGCCCTGAGCGCACCATTCCCATCACCCGTGAAGAGAAGCCTGCTGTCACCGCAGCCCCCAAGAAATAGATGCCCTTTCTTGAATTGCATTTTTTAAAACAAGAAAGTTTCCCCACCAGTGAATG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Lorea Valcarcel-Jimenez et al.
Cell death & disease, 9(10), 1041-1041 (2018-10-13)
The dysregulation of gene expression is an enabling hallmark of cancer. Computational analysis of transcriptomics data from human cancer specimens, complemented with exhaustive clinical annotation, provides an opportunity to identify core regulators of the tumorigenic process. Here we exploit well-annotated