Merck
EHU017161
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human PPP3CA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCAACAGTTCCTGTGTGTGCATGGTGGTTTGTCTCCAGAGATTAACACTTTAGATGATATCAGAAAATTAGACCGATTCAAAGAACCACCTGCATATGGACCTATGTGTGATATCCTGTGGTCAGACCCCCTGGAAGATTTTGGAAATGAGAAGACTCAGGAACATTTCACTCACAACACAGTCAGGGGGTGTTCATACTTCTACAGTTACCCGGCTGTATGTGAATTCTTACAGCACAATAACTTGTTATCTATACTCCGAGCCCACGAAGCCCAAGATGCAGGGTACCGCATGTACAGGAAAAGCCAAACAACAGGCTTCCCTTCTCTAATTACAATTTTTTCAGCACCAAATTACTTAGATGTATACAATAACAAAGCTGCAGTATTGAAGTATGAGAACAATGTTATGAATATCAGGCAATTCAACTGTTCTCCTCATCCATACTGGCTTCCAAATTTCATGGATGTTTTTACTTGGTCCCTTCCATTTGTTGGGGAAAAAG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hemabindu Chintala et al.
Development (Cambridge, England), 142(13), 2364-2374 (2015-05-24)
Physiological angiogenesis depends on the highly coordinated actions of multiple angiogenic regulators. CCN1 is a secreted cysteine-rich and integrin-binding matricellular protein required for proper cardiovascular development. However, our understanding of the cellular origins and activities of this molecule is incomplete.
Yu Di et al.
Drug design, development and therapy, 9, 2463-2473 (2015-05-23)
CCN1 (also called Cyr 61) is an extracellular matrix signaling molecule that has been implicated in neovascularization through its interactions with several endothelial integrin receptors. The roles of vascular endothelial growth factor (VEGF) in angiogenesis are well described. The aim
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EHU017161-50UG4061828339747
EHU017161-20UG4061828565412