Merck
EHU016141
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TRIB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCATCGCACAGCAACATTACTGGCATTGTGGAAGTGATCCTTGGGGAAACCAAGGCCTATGTCTTCTTTGAGAAGGACTTTGGGGACATGCACTCCTATGTGCGAAGCCGGAAGAGGCTGCGGGAAGAGGAAGCCGCCCGGCTCTTCAAGCAGATTGTCTCCGCCGTCGCCCACTGCCACCAGTCAGCCATCGTGCTGGGGGACCTGAAGCTTAGGAAGTTCGTCTTCTCCACGGAGGAGAGAACCCAGCTTAGACTAGAAAGTCTAGAAGACACACACATAATGAAGGGGGAAGATGATGCTTTGTCAGACAAACATGGCTGCCCAGCCTACGTGAGCCCTGAGATCCTCAACACCACTGGGACCTACTCCGGAAAGGCTGCGGACGTTTGGAGCCTGGGGGTGATGCTCTACACCCTTCTGGTTGGACGATACCCCTTCCATGACTCAGACCCCAGTGCCCTTTTCTCCAAAATTCGGCGTGGACAGTTCTGCATTCCTGAGCACA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ying Ye et al.
Frontiers in physiology, 8, 789-789 (2017-11-28)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a common malignancy associated with a high risk of recurrence and metastasis and a poor prognosis. Here, we examined the involvement of the pseudokinase Tribbles 1 (TRIB1), a scaffold protein associated with several malignancies, in HCC
Chiara Niespolo et al.
Frontiers in immunology, 11, 574046-574046 (2020-12-18)
The pseudokinase TRIB1 controls cell function in a range of contexts, by regulating MAP kinase activation and mediating protein degradation via the COP1 ubiquitin ligase. TRIB1 regulates polarization of macrophages and dysregulated Trib1 expression in murine models has been shown