Merck
EHU013251
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human SULT2A1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TGGTTTGACCACATTCATGGCTGGATGCCCATGAGAGAGGAGAAAAACTTCCTGTTACTGAGTTATGAGGAGCTGAAACAGGACACAGGAAGAACCATAGAGAAGATCTGTCAATTCCTGGGAAAGACGTTAGAACCCGAAGAACTGAACTTAATTCTCAAGAACAGCTCCTTTCAGAGCATGAAAGAAAACAAGATGTCCAATTATTCCCTCCTGAGTGTTGATTATGTAGTGGACAAAGCACAACTTCTGAGAAAAGGTGTATCTGGGGACTGGAAAAATCACTTCACAGTGGCCCAAGCTGAAGACTTTGATAAATTGTTCCAAGAGAAGATGGCAGATCTTCCTCGAGAGCTGTTCCCATGGGAATAACGTCCAAAACACTCTGGATCTTATATGGAGAATGACATTGATTCTCCTGTCCTTGTACATGTACCTGACTGGGGTCATTGTGTAAGACTTATTATTTTATCCTGAAACCTTAAATATCAAACCTCTGCATCTCTGATCCCTTCC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xi-Xiang Yu et al.
Digestive diseases and sciences, 60(5), 1265-1272 (2015-02-07)
As a pro-inflammatory cytokine, IL-33 has been demonstrated to play an important role in tumor progression. It is reported that IL-33 is highly expressed in the serum and tumor tissues of patients with gastric cancer. However, the function of IL-33
S Stojkovic et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(6), 948-957 (2014-04-08)
Urokinase-type plasminogen activator (u-PA) plays a pivotal role in extracellular proteolysis and is thought to be critically involved in the modulation of angiogenesis. Interleukin (IL)-33 is a member of the IL-1 cytokine family, which is thought to act as danger