Merck
EHU012601
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TNFSF15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CAGGAGTTTGCACCTTCACATCAGCAAGTTTATGCACCTCTTAGAGCAGACGGAGATAAGCCAAGGGCACACCTGACAGTTGTGAGACAAACTCCCACACAGCACTTTAAAAATCAGTTCCCAGCTCTGCACTGGGAACATGAACTAGGCCTGGCCTTCACCAAGAACCGAATGAACTATACCAACAAATTCCTGCTGATCCCAGAGTCGGGAGACTACTTCATTTACTCCCAGGTCACATTCCGTGGGATGACCTCTGAGTGCAGTGAAATCAGACAAGCAGGCCGACCAAACAAGCCAGACTCCATCACTGTGGTCATCACCAAGGTAACAGACAGCTACCCTGAGCCAACCCAGCTCCTCATGGGGACCAAGTCTGTATGCGAAGTAGGTAGCAACTGGTTCCAGCCCATCTACCTCGGAGCCATGT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
Matija Hedl et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(37), 13451-13456 (2014-09-10)
Inflammatory diseases are characterized by dysregulated cytokine production. Altered functions for most risk loci, including the inflammatory bowel disease and leprosy-associated tumor necrosis factor ligand superfamily member 15 (TNFSF15) region, are unclear. Regulation of pattern-recognition-receptor (PRR)-induced signaling and cytokines is