Merck
EHU012511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ST14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACGTCCTGCTCATCACACTGATAACCAACACTGAGCGGCGGCATCCCGGCTTTGAGGCCACCTTCTTCCAGCTGCCTAGGATGAGCAGCTGTGGAGGCCGCTTACGTAAAGCCCAGGGGACATTCAACAGCCCCTACTACCCAGGCCACTACCCACCCAACATTGACTGCACATGGAACATTGAGGTGCCCAACAACCAGCATGTGAAGGTGCGCTTCAAATTCTTCTACCTGCTGGAGCCCGGCGTGCCTGCGGGCACCTGCCCCAAGGACTACGTGGAGATCAACGGGGAGAAATACTGCGGAGAGAGGTCCCAGTTCGTCGTCACCAGCAACAGCAACAAGATCACAGTTCGCTTCCACTCAGATCAGTCCTACACCGACACCGGCTTCTTAGCTGAATACCTCTCCTACGACTCCAGTGACCCATG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chuan-Jin Wu et al.
The Journal of clinical investigation, 127(2), 623-634 (2017-01-18)
Congenital tufting enteropathy (CTE) is a severe autosomal recessive human diarrheal disorder with characteristic intestinal epithelial dysplasia. CTE can be caused by mutations in genes encoding EpCAM, a putative adhesion molecule, and HAI-2, a cell surface protease inhibitor. A similar
Makiko Kawaguchi et al.
The American journal of pathology, 185(6), 1610-1623 (2015-04-07)
Hepatocyte growth factor activator inhibitor type 1 (HAI-1; official symbol SPINT1) is a membrane-associated serine proteinase inhibitor abundantly expressed in epithelial tissues. Genetically engineered mouse models demonstrated that HAI-1 is critical for epidermal function, possibly through direct and indirect regulation
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EHU012511-50UG4061831370720
EHU012511-20UG4061828674466