Merck
EHU010511
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human VANGL2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GCAGGAAGAGGAGCAGAAAAACCCCAGGGAGGTGATGGACCCCCGGGAGGCAGCCCAAGCCATCTTTGCATCCATGGCCCGTGCCATGCAGAAGTACCTTCGGACCACCAAGCAGCAGCCCTACCACACCATGGAGAGCATCCTGCAGCACCTTGAATTCTGCATCACGCATGACATGACGCCCAAGGCCTTCTTGGAGCGATACTTGGCGGCTGGACCTACCATCCAGTACCACAAGGAACGCTGGCTGGCCAAACAGTGGACATTGGTGAGCGAGGAGCCGGTGACCAACGGCCTCAAGGATGGCATCGTTTTCCTCTTAAAACGCCAGGACTTCAGCCTGGTGGTCAGCACCAAGAAGGTCCCATTCTTCAAACTCTCCGAGGAATTTGTGGATCCCAAGTCACACAAGTTTGTCATGAGGCTGCAGTC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhaoming Wu et al.
Cell and tissue research, 366(3), 617-621 (2016-09-04)
Vangl2, one of the core components of the planar cell polarity (PCP) pathway, has an important role in the regulation of morphogenesis in several tissues. Although the expression of Vangl2 has been detected in the developing tooth, its role in
Tania M Puvirajesinghe et al.
Nature communications, 7, 10318-10318 (2016-01-13)
The non-canonical Wnt/planar cell polarity (Wnt/PCP) pathway plays a crucial role in embryonic development. Recent work has linked defects of this pathway to breast cancer aggressiveness and proposed Wnt/PCP signalling as a therapeutic target. Here we show that the archetypal