Merck
EHU010391
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CTSK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CCTTGAGGCTTCTCTTGGTGTCCATACATATGAACTGGCTATGAACCACCTGGGGGACATGACCAGTGAAGAGGTGGTTCAGAAGATGACTGGACTCAAAGTACCCCTGTCTCATTCCCGCAGTAATGACACCCTTTATATCCCAGAATGGGAAGGTAGAGCCCCAGACTCTGTCGACTATCGAAAGAAAGGATATGTTACTCCTGTCAAAAATCAGGGTCAGTGTGGTTCCTGTTGGGCTTTTAGCTCTGTGGGTGCCCTGGAGGGCCAACTCAAGAAGAAAACTGGCAAACTCTTAAATCTGAGTCCCCAGAACCTAGTGGATTGTGTGTCTGAGAATGATGGCTGTGGAGGGGGCTACATGACCAATGCCTTCCAATATGTGCAGAAGAACCGGGGTATTGACTCTGAAGATGCCTACCCATATGTGGG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Weiping Liang et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 145(8), 1999-2012 (2019-06-07)
The processes of prostate cancer (PCa) invasion and metastasis are facilitated by proteolytic cascade involving multiple proteases, such as matrix metalloproteinases, serine proteases and cysteine proteases including cathepsin K (CatK). CatK is predominantly secreted by osteoclasts and specifically degrades collagen
Fen Liu et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 11(10), 2922-2934 (2016-07-13)
Recent studies have shown that patients with pycnodysostosis caused by cathepsin K (CTSK) genetic mutations exhibit significantly abnormal periodontal hard tissue structure. This finding suggests that CTSK may play a role in regulating the development of alveolar bone and cementum.