Merck
EHU009211
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FAM96B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ATGCCAACCCCCTCATCTACCAGCGCTCTGGGGAGCGGCCTGTGACGGCAGGCGAGGAGGACGAGCAGGTTCCCGACAGCATCGACGCACGCGAGATCTTCGATATCCGCCGCTGCTGGGCGCGGGCGGCACATCCACTGACGCTAGAGGAGTTGAACGTAGTAGAGCAGGTGCGGGTTCAGGTTAGCGACCCCGAGAGTACAGTGGCTGTGGCTTTCACACCAACCATTCCGCACTGCAGCATGGCCACCCTTATTGGTCTGTCCATCAAGGTCAAGCTTCTGCGCTCCCTTCCTCAGCGTTTCAAGATGGACGTGCACATTACTCCGGGGACCCATGCCTCAGAGCATGCAGTGAACAAGCAACTTGCAGATAAGGAGCGGGTGGCAGCTGCCCTGGAGAACACCCACCTCTTGGAGGTTGTGAATCAGTGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EHU009211-50UG:
EHU009211-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Adarsh K Mayank et al.
Molecular cell, 75(2), 382-393 (2019-06-24)
The iron-sensing protein FBXL5 is the substrate adaptor for a SKP1-CUL1-RBX1 E3 ubiquitin ligase complex that regulates the degradation of iron regulatory proteins (IRPs). Here, we describe a mechanism of FBXL5 regulation involving its interaction with the cytosolic Fe-S cluster