Merck
EHU009031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TNNC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CTACAAGGCTGCGGTAGAGCAGCTGACAGAAGAGCAGAAAAATGAGTTCAAGGCAGCCTTCGACATCTTCGTGCTGGGCGCTGAGGATGGCTGCATCAGCACCAAGGAGCTGGGCAAGGTGATGAGGATGCTGGGCCAGAACCCCACCCCTGAGGAGCTGCAGGAGATGATCGATGAGGTGGACGAGGACGGCAGCGGCACGGTGGACTTTGATGAGTTCCTGGTCATGATGGTTCGGTGCATGAAGGACGACAGCAAAGGGAAATCTGAGGAGGAGCTGTCTGACCTCTTCCGCATGTTTGACAAAAATGCTGATGGCTACATCGACCTGGATGAGCTGAAGATAATGCTGCAGGCTACAGGCGAGACCATCACGGAGGACGACATCGAGGAGCTCATGAAGGACGGAGACAAGAACAACGACGGCCGCATCGACTATGATGAGTTCCTGGAGTTCATGAAGGGTGTGGAGTAGATGCTGACCTTCACCCAGAGCTGCCTATGCCCAGCCTCCAACTCCAGCTGAGTCCT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Juan L Vivero-Escoto et al.
Journal of materials chemistry. B, 7(46), 7396-7405 (2019-11-09)
Chronic liver dysfunction often begins with hepatic fibrosis. A pivotal event in the progression of liver fibrosis and cirrhosis is hepatic stellate cell (HSC) activation and secretion of extracellular matrix proteins, including tenascin-C (TnC). TnC is often chosen as a
Elena Jachetti et al.
Cancer research, 75(10), 2095-2108 (2015-03-27)
Precociously disseminated cancer cells may seed quiescent sites of future metastasis if they can protect themselves from immune surveillance. However, there is little knowledge about how such sites might be achieved. Here, we present evidence that prostate cancer stem-like cells