esiRNA cDNA標的配列
CCCAGTGGAGGGTAAACTCATCTTTTGCAATGGGGTGGTCTTGCACAGGTTGCAATGCGTTCGTGGCTTTGGGGAATGGATTGATTCCATTGTTGAATTCTCCTCCAACTTGCAGAATATGAACATCGACATTTCTGCCTTCTCCTGCATTGCTGCCCTGGCTATGGTCACAGAGAGACACGGGCTCAAGGAACCCAAGAGAGTGGAAGAACTGCAAAACAAGATTGTAAATTGTCTCAAAGACCACGTGACTTTCAACAATGGGGGGTTGAACCGCCCCAATTATTTGTCCAAACTGTTGGGGAAGCTCCCAGAACTTCGTACCCTTTGCACACAGGGGCTACAGCGCATTTTCTACCTGAAATTGGAAGACTTGGTGCCACCGCCAGCAATAATTGACAAACTTTTCCTGGACACTTTACCTTTCTAAGACCTCCTCCCAAGCACTTCAAAGGAACTGGAATGATAATGGAAACTGTCAAGAGGGGGCAAGTCACATGGGCAGAGATAGCCGTGTGAGCAGTCTCAGCTC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NR4A2(4929) , NR4A2(4929)
関連するカテゴリー
詳細
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
EHU008731-50UG:
EHU008731-20UG:
試験成績書(COA)