Merck
EHU008701
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human TNS4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
AGCAGGGCATCACTCTGACTGATGTCCAGAGGAAGGTGTTTTTCCGGCGCCATTACCCACTCACCACCCTCCGCTTCTGTGGTATGGACCCTGAGCAACGGAAGTGGCAGAAGTACTGCAAACCCTCCTGGATCTTTGGGTTTGTGGCCAAGAGCCAGACAGAGCCTCAGGAGAACGTATGCCACCTCTTTGCGGAGTATGACATGGTCCAGCCAGCCTCGCAGGTCATCGGCCTGGTGACTGCTCTGCTGCAGGACGCAGAAAGGATGTAGGGGAGAGACTGCCTGTGCACCTAACCAACACCTCCAGGGGCTCGCTAAGGAGCCCCCCTCCACCCCCTGAATGGGTGTGGCTTGTGGCCATATTGACAGACCAATCTATGGGACTAGGGGGATTGGCATCAAGTTGACACCCTTGAACCTGCTATGGCCTTCAGCAGTCACCATCATCCAGACCCCCCGGGCCTCAGTTTCCTCAATCATAGAAGAAGACCAATAGACAAGATCAGCTGTTCTTAGATGCTGGTGGGCATT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhi-Zhou Shi et al.
Cell death & disease, 11(7), 597-597 (2020-08-01)
Oesophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is a common and aggressive malignancy. Although many molecular alterations have been observed in ESCC, the mechanisms underlying the development and progression of this disease remain unclear. In the present study, miR-1224-5p was identified to