esiRNA cDNA標的配列
CCGGACTGACATTTCTCCATAGAGAGCCACTTCTTGTCACAAATGGCGCTGACAATGCTCTTAGGATATGGATATTTGATGGTCCTACAGGTGAAGGCCGACTTTTGAGATTCAGAATGGGTCATAGTGCTCCTCTTACCAATATCAGATATTATGGACAGAATGGACAGCAGATTCTAAGTGCAAGTCAAGATGGAACTCTTCAGTCATTTTCCACGGTACATGAAAAATTCAATAAGAGCTTGGGACATGGATTAATAAATAAAAAGAGAGTTAAACGTAAAGGACTTCAGAATACCATGTCAGTGAGACTTCCACCCATCACAAAGTTTGCAGCAGAGGAAGCTCGTGAAAGTGACTGGGATGGTATCATTGCTTGCCATCAAGGTAAGCTATCTTGCTCAACCTGGAATTATCAGAAATCTACAATAGGCGCTTACTTTCTCAAGCCAAAAGAGTTGAAGAAAGATGACATAACTGCAACAGCAGTGGATATAACTTCTTGTGGAAACTTTGCTGTAATTGGCCTCTCA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... WDR36(134430) , WDR36(134430)
詳細
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)