Merck
EHU007361
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human XRCC2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
CTTGCCCGACTTGAAGGTAGAAGTTCCTTGAAAGAAATAGAACCAAATCTGTTTGCTGATGAAGATTCACCTGTGCATGGTGATATTCTTGAATTTCATGGCCCAGAAGGAACAGGAAAAACAGAAATGCTTTATCACCTAACAGCACGATGTATACTTCCCAAATCAGAAGGTGGCCTGGAAGTAGAAGTCTTATTTATTGATACAGATTACCACTTTGATATGCTCCGGCTAGTTACAATTCTTGAGCACAGACTATCCCAAAGCTCTGAAGAAATAATCAAATACTGCCTGGGAAGATTTTTTTTGGTGTACTGCAGTAGTAGCACCCACTTACTTCTTACACTTTACTCACTAGAAAGTATGTTTTGTAGTCACCCATCTCTCTGCCTTTTGATTTTGGATAGCCTGTCAGCTTTTTACTGGATAGACCGCGTCAATGGAGGAGAAAGTGTGAACTTACAGGAGTCTACTCTGAGGAAATGTTCTCAGTGCTTAGAGAAGCTTGTAAATGACTATCGCCTGGTTCTTTTTGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jennifer M Mason et al.
Cancer research, 74(13), 3546-3555 (2014-04-23)
RAD51 is the central protein that catalyzes DNA repair via homologous recombination, a process that ensures genomic stability. RAD51 protein is commonly expressed at high levels in cancer cells relative to their noncancerous precursors. High levels of RAD51 expression can
Xinzhu Deng et al.
PloS one, 10(6), e0127862-e0127862 (2015-06-30)
Mammalian NOTCH1-4 receptors are all associated with human malignancy, although exact roles remain enigmatic. Here we employ glp-1(ar202), a temperature-sensitive gain-of-function C. elegans NOTCH mutant, to delineate NOTCH-driven tumor responses to radiotherapy. At ≤20°C, glp-1(ar202) is wild-type, whereas at 25°C