Merck
EHU007311
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CD79A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GATGGCAGAACGAGAAGCTCGGGTTGGATGCCGGGGATGAATATGAAGATGAAAACCTTTATGAAGGCCTGAACCTGGACGACTGCTCCATGTATGAGGACATCTCCCGGGGCCTCCAGGGCACCTACCAGGATGTGGGCAGCCTCAACATAGGAGATGTCCAGCTGGAGAAGCCGTGACACCCCTACTCCTGCCAGGCTGCCCCCGCCTGCTGTGCACCCAGCTCCAGTGTCTCAGCTCACTTCCCTGGGACATTCTCCTTTCAGCCCTTCTGGGGGCTTCCTTAGTCATATTCCCCCAGTGGGGGGTGGGAGGGTAACCTCACTCTTCTCCAGGCCAGGCCTCCTTGGACTCCCCTGGGGGTGTCCCACTCTTCTTCCCTCTAAACTGCCCCACCTCCTAACCTAATCCCCCCGCCCCGCTGCCTTTCCCAGGCTCCCCTCACCCCAGCGGGTAATGAGCCCTTAATCGCTGCCTCTAGGGGAGCTGATTGTAGCAGCCTCGTTAGTGTCACCCCCTCCTCCCTGATCTGTCAGG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
文書ライブラリにアクセスする
Areumnuri Kim et al.
Oncotarget, 6(35), 38225-38238 (2015-10-31)
Although proteasome inhibition with bortezomib (BTZ) is a validated treatment for relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL), many patients show resistance to BTZ. However, the molecular mechanism of BTZ resistance in MCL has not been elucidated. In the present