Merck
EHU006711
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CBX8
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TGCTTTTCTGCTCCTGGAAGCGGCCAAGGGGGGAAGCGGCGAGTCAACATGGAGCTTTCAGCGGTGGGGGAGCGGGTGTTCGCGGCCGAAGCCCTCCTGAAGCGGCGCATACGGAAAGGACGCATGGAATACCTCGTGAAATGGAAGGGATGGTCGCAGAAGTACAGCACATGGGAACCGGAGGAAAACATCCTGGATGCTCGCTTGCTCGCAGCCTTTGAGGAAAGGGAAAGAGAGATGGAGCTCTATGGCCCCAAAAAGCGTGGACCCAAGCCCAAAACCTTCCTCCTCAAAGCGCAGGCCAAGGCAAAGGCCAAAACTTACGAGTTTCGAAGTGACTCAGCCAGGGGCATCCGGATCCCCTACCCTGGCCGCTCGCCCCAGGACCTGGCCTCCACTTCCCGGGCCCGGGAGGGCCTTCGAAACATGGGTTTGT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xin Song et al.
Human cell, 34(2), 515-529 (2021-01-09)
CBX8 is the core component of the PCG family protein PRC1 complex. It is overexpressed in many solid tumors and plays an important role in the prognosis and biological behaviors of tumors such as occurrence, development, invasion, and metastasis. However