Merck
EHU000951
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human KCNC1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
AACGAGTTCCTGCTGCTCATCATCTTCCTGGCCTTGGGCGTGCTGATCTTCGCCACCATGATCTACTACGCCGAGAGGATAGGGGCACAGCCCAATGACCCCAGCGCCAGTGAGCACACGCACTTTAAGAACATCCCCATCGGCTTCTGGTGGGCCGTGGTCACCATGACGACCCTGGGCTATGGAGACATGTACCCGCAGACGTGGTCCGGCATGCTGGTGGGGGCTCTGTGTGCGCTGGCGGGCGTGCTCACCATCGCCATGCCCGTGCCCGTCATCGTGAACAATTTCGGGATGTATTACTCCTTAGCCATGGCTAAGCAGAAACTACCAAAGAAAAAAAAGAAGCATATTCCGCGGCCACCGCAGCTGGGATCTCCCAATTATTGTAAATCTGTCGTAAACTCTCCACACCACAGTACTCAGAGTGACACATGTCCGCT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Min Seok Song et al.
International journal of molecular sciences, 19(4) (2018-04-05)
Voltage-gated potassium (Kv) channels, including Kv3.1 and Kv3.4, are known as oxygen sensors, and their function in hypoxia has been well investigated. However, the relationship between Kv channels and tumor hypoxia has yet to be investigated. This study demonstrates that