esiRNA cDNA標的配列
GCAGACAGGTGTAGACCCAACCTCGAGATTTAAACAAGACCCAGATTCAAGAACATGGCATCATTATGTATACCAGCCCAAATATCTGGATCAGCAAAAGTCAGAAGAACTTGATAGAGAGAAGAAATTAAAAGAGGATAGTCCGAGGAAAACTCCTAATAAAGAGAGTGGTGTGCCCAGCCTTCCTGTATCGTTAACAAGCATTAAAGAGGAGCCCAAAGAGGCCAAGCATCCTGATTCTCAATCAATGGAGGAGAGCAAGCTGAAAAATGATGATCGAAAGACTCCTGTGAACTGGAAGGACTCTCGGGGAACAAGAGTGGCTGTCTCCTCACCCATGAGTCAGCATCAGTCATACATACAGTACTTGCATGCTTATCCTTACCCACAGATGTACGACCCCAGCCATCCTGCATACCGGGCTGTTTCTCCCGTCCTAATGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ZNF608(57507) , ZNF608(57507)
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
EHU000081-20UG | 4061828656493 |
EHU000081-50UG | 4061828431229 |