アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
保管条件
desiccated
mp
89.0-90.6 °C
溶解性
H2O: 12 mg/mL
オーガナイザー
Baxter
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)CCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1
InChI
1S/C16H25NO4.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-21-15-7-4-13(5-8-15)6-9-16(19)20-3;/h4-5,7-8,12,14,17-18H,6,9-11H2,1-3H3;1H
InChI Key
GEKNCWBANDDJJL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E8031-10MG:
E8031-VAR:
E8031-BULK:
E8031-50MG:
資料
We offers many products related to β-adrenoceptors for your research needs.
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.