Merck
E7033
Sigma-Aldrich
pFLAG-CMV-2発現ベクター
shuttle vector for intracellular transient expression of N-terminal Met-FLAG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
タグ
FLAG® tagged
グレード
for molecular biology
形状
buffered aqueous solution
品質
shuttle vector for intracellular transient expression of N-terminal Met-FLAG
ペプチドタグ位置
N-terminal
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
pFLAG-CMV-2 発現ベクターは、哺乳類細胞のN末端Met-FLAG®融合タンパク質を細胞内発現させるための、pCMV5一過性発現ベクター1の4.7 kbの誘導体です。
pFLAG-CMV-2発現ベクターは、大腸菌および哺乳類細胞用のシャトルベクターです。SV40 T抗原発現宿主を使用する場合、複製とゲノム統合の効率は最適です。
pFLAG-CMV-2-BAPコントロールプラスミドは、哺乳類細胞におけるN末端Met-FLAG細菌アルカリホスファターゼ融合タンパク質を細胞内発現させるための、pCMV5一過性発現ベクター1の6.1 kbの誘導体です。
ベクターマップおよび配列
構成
  • pFLAG-CMV-2発現ベクター20μg(E7398)は、1 mM EDTAを含む10 mM Tris-HCl(pH 8.0)で0.5 mg/mLとして提供されます。
  • pFLAG-CMV-2-BAPコントロールプラスミド 20μg(P5100)は、1 mM EDTAを含む10 mM Tris-HCl(pH 8.0)で0.5 mg/mLとして提供されます。
原理
ヒトサイトメガロウイルスのプロモーター調節領域はFLAG®-融合構築物の転写を駆動します。
法的情報
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Jing Ouyang et al.
Blood, 117(16), 4315-4322 (2011-02-09)
Posttransplant lymphoproliferative disorders (PTLDs) are potentially fatal, EBV-driven B-cell malignancies that develop in immunocompromised solid organ or hematopoietic stem cell recipients. In PTLD, the expression of EBV proteins, including latent membrane protein 1 (LMP1) and LMP2A, viral immune evasion strategies
Li Yang et al.
Cancer research, 67(12), 5587-5593 (2007-06-19)
Evidence indicates that the induction of cyclooxygenase-2 (COX-2) and high prostaglandin E2 (PGE2) levels contribute to the pathogenesis of non-small-cell lung cancer (NSCLC). In addition to overproduction by COX-2, PGE2 concentrations also depend upon the levels of the PGE2 catabolic
Michiko Tanaka et al.
Virology journal, 5, 125-125 (2008-10-23)
The herpes simplex virus 1 (HSV-1) UL7 gene is highly conserved among herpesviridae. Since the construction of recombinant HSV-1 with a mutation in the UL7 gene has not been reported, the involvement of HSV-1 UL7 in viral replication has been
Chun-Hung Lin et al.
The FEBS journal, 274(11), 2946-2956 (2007-05-10)
The mammalian nitrilase (Nit) protein is a member of the nitrilase superfamily whose function remains to be characterized. We now show that the nitrilase family member 2 gene (NIT2) is ubiquitously expressed in multiple tissues and encodes protein mainly distributed
Kohsuke Tsuchiya et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 185(2), 1186-1195 (2010-06-23)
Listeria monocytogenes invades the cytoplasm of macrophages and induces the activation of caspase-1 and the subsequent maturation of IL-1beta and IL-18. Although apoptosis-associated speck-like protein containing a caspase-activating and recruitment domain (ASC), an adaptor protein of nucleotide-binding oligomerization domain (Nod)-like