E6781
Anti-eIF4ENIF1 (N-terminal) ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-4E-T, Anti-Clast4, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E nuclear import factor 1, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4E transporter, Anti-eIF4E-T
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 100 kDa
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF4ENIF1(56478)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- Immunoprecipitation at a concentration of 5-10μL using HeLa cell lysates
- Indirect immunofluorescence at a concentration of 5-10μg/mL using paraformaldehyde-fixed HEK-293T cells
- Western blotting at a concentration of 1-2μg/mL using HeLa cell lysates
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
E6781-VAR:
E6781-25UL:
IXO14190:
E6781-BULK:
E6781-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)