分子量
antigen 25 kDa
化学種の反応性
rat (predicted), human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL using HeLa cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF4E(1977)
mouse ... Eif4e(13684)
rat ... Eif4e(117045)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
IXO14169:
E5906-BULK:
E5906-25UL:
E5906-200UL:
E5906-100UL:
E5906-VAR:
試験成績書(COA)