クローン
ELKS-30, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~120 kDa
交差性
rat, chicken, bovine, human, mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell extract
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERC1(23085)
mouse ... Erc1(111173)
詳細
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- fluorescence immunohistochemistry
- immunocytochemistry
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
E4531-VAR:
E4531-200UL:
E4531-25UL:
E4531-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)