E0276
EPPS
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.5% (titration)
別名:
4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンプロパンスルホン酸, 4-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-1-プロパンスルホン酸, N-(2-ヒドロキシエチル)ピペラジン-N′-(3-プロパンスルホン酸), HEPPS
About This Item
おすすめの製品
グレード
BioPerformance Certified
アッセイ
≥99.5% (titration)
フォーム
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin and Total Aerobic Microbial Count, tested
pH
7.3-8.7
有効pH範囲
7.3-8.7
pKa (25 °C)
8.0
pKa
8
mp
237-239 °C (lit.)
溶解性
H2O: 25 g + 50 mL, clear, colorless
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
λmax
A290 at ≤0.1 (C=33% w/w)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
OCCN1CCN(CCCS(O)(=O)=O)CC1
InChI
1S/C9H20N2O4S/c12-8-7-11-5-3-10(4-6-11)2-1-9-16(13,14)15/h12H,1-9H2,(H,13,14,15)
InChI Key
OWXMKDGYPWMGEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- BioPerformance Certified, high-quality level (400), ensures reliable and consistent results.
- Suitable for mammalian cell culture techniques
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E0276-100G:
E0276-500G:
E0276-BULK:
E0276-BULK-PC:
E0276-VAR:
E0276-25G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)