アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
pale yellow
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
H2O: insoluble
オーガナイザー
Shionogi
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCO.CC1=C(C(c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=C(C)N1)P3(=O)OCC(C)(C)CO3)C(=O)OCCN(Cc4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C34H38N3O7P.C2H6O.ClH/c1-24-30(33(38)42-19-18-36(28-15-9-6-10-16-28)21-26-12-7-5-8-13-26)31(27-14-11-17-29(20-27)37(39)40)32(25(2)35-24)45(41)43-22-34(3,4)23-44-45;1-2-3;/h5-17,20,31,35H,18-19,21-23H2,1-4H3;3H,2H2,1H3;1H
InChI Key
IKBJGZQVVVXCEQ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E0159-BULK:
E0159-25MG:
E0159-VAR:
E0159-5MG:
試験成績書(COA)