Merck
D6315
Sigma-Aldrich
Nunclon® Δ マルチディッシュ
12 wells, flat bottom
別名:
12 well plate, multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
lid
包装
case of 75 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
Nunc 150628
最大容量
2 mL
サイズ
12 wells
ウェルの最大容量
2 μm
有効容積
2 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nunclon® Deltaマルチディッシュはスケールアップやクローニングなど、あらゆる分野の細胞培養に有用です。SonicSealスライドウェルを用いたin situ細胞培養用のPermanox®スライド。Permanoxは自己蛍光ではありません。ウェルのリムが高いため、交差汚染のリスクが低くなっています。光学品質に優れています。認定済みの表面処理は、細胞の付着および増殖に必要な最適条件を保証します。
特徴および利点
Nunclon®Δ Multidishes with Round Well Styles feature:
  • Available as flat well bottom and stackable
  • Sterilized using gamma irradiation
  • Certified as non-pyrogenic
  • Proper identification of well using alphanumerical codes
  • Maximum adhesion ensured by proprietary surface modification
  • Vented lids to enable gas exchange
  • Recessed areas around wells act as a reservoir to reduce evaporation from wells
  • Corner notch design of the Lids allow easy orientation and reduce cross-contamination
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Permanox is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries