分子量
antigen ~70 kDa
交差性
mouse, human, rat (predicted)
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using cell lystes of HEK-293T
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 cells over-expressing human DCP1A or using paraformaldehyde-fixed HEPG2 cells
western blot: 1-2 μg/mL using cell lysates of HEK-293T
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DCP1A(55802)
mouse ... Dcp1a(75901)
rat ... Dcp1a(361109)
詳細
アプリケーション
Immunofluorescence-cell culture cells (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
D5444-BULK:
D5444-VAR:
D5444-200UL:
IXO14703:
D5444-25UL:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)