由来生物
bovine bile (ex gall bladder)
詳細
anionic
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
分子量
micellar avg mol wt 1200-5000
凝集数
3-12
不純物
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
強熱残分
≤0.1%
CMC
2-6
mp
171-174 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
16
官能基
carboxylic acid
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-/m1/s1
InChI Key
KXGVEGMKQFWNSR-LLQZFEROSA-N
遺伝子情報
human ... ATIC(471)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D4297-5G:4548173194189
D4297-BULK:
D4297-VAR:
D4297-25G:4548173194172