アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CC(C)O.CC(C)O.Nc1cc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2cc1N
InChI
1S/C20H14N2O5.2C3H8O/c21-15-7-11-14(8-16(15)22)20(27-19(11)25)12-3-1-9(23)5-17(12)26-18-6-10(24)2-4-13(18)20;2*1-3(2)4/h1-8,23-24H,21-22H2;2*3-4H,1-2H3
InChI Key
USEFIEWGHVUNEC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他の調製法
法的情報
US Patent No. 5,874,590
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D2938-BULK-PW:
D2938-1MG:
D2938PROC:
D2938-BULK:
D2938-1MG-PW:
D2938-VAR:
試験成績書(COA)