D1819
Anti-DYRK1A (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Dual-specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A, Anti-MNB protein kinase, Anti-MNB/MNBH, Anti-Minibrain Drosophila homolog
About This Item
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~86 kDa
交差性
mouse, human, rat
濃度
~1 mg/mL
テクニック
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain embryonic extract
western blot: 2-4 μg/mL using rat brain postnatal extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1a(13548)
rat ... Dyrk1a(25255)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1819-25UL:
D1819-VAR:
D1819-200UL:
D1819-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)