Merck
D041
Sigma-Aldrich
S(+)-プロピルノルアポモルヒネ 塩酸塩
solid
別名:
S(+)-NPA 塩酸塩, S(+)10,11-ジヒドロキシ-N-n-プロピルノルアポルフィン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
331.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
off-white
溶解性
H2O: moderately soluble
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.[H][C@@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1CCC)c24
InChI
1S/C19H21NO2.ClH/c1-2-9-20-10-8-12-4-3-5-14-17(12)15(20)11-13-6-7-16(21)19(22)18(13)14;/h3-7,15,21-22H,2,8-11H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
InChI Key
PCOQOGIDTIFQAM-RSAXXLAASA-N
詳細
0.1 % のメタ重亜硫酸ナトリウムまたは他の酸化防止剤を含有する無酸素沸騰水に溶解します。 溶液は新たに調製する必要があります。
生物化学的/生理学的作用
辺縁系選択的ドーパミンアンタゴニスト。
注意
4°Cにて密閉保存してください。急劇に酸化する物質です。アルゴン化で充填された製品です。アルゴンまたは窒素下でボトルを再シールすると、安定性が最大化されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D041-5MG:
D041-BULK:
D041-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R F Cox et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 247(1), 355-362 (1988-10-01)
Prompted by conflicting reports of both agonist and antagonist properties of the S-(+)-enantiomer of the potent dopamine agonist R-(-)-N-n-propylnorapomorphine (NPA), we carried out extracellular, single unit recording studies to compare the effects of both enantiomers on substantia nigra and ventral
J L Neumeyer et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(4), 516-521 (1983-04-01)
The enantiomers [(S)-(+) and (R)-(-)] of N-n-propylnorapomorphine (NPA) were synthesized. (R)-NPA was obtained by the acid-catalyzed rearrangement of N-n-propylnormorphine. (R)-NPA also was converted to (RS)-N-n-propylnorapomorphine dimethyl ether by dehydrogenation of the 10,11-O,O'-dimethyl ether of (R)-NPA with 10% palladium on carbon