Merck
CS0750
Sigma-Aldrich
カベオラ/ラフト 分離キット
sufficient for 20 purifications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 20 purifications
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
本キットは、簡便な方法で組織培養細胞由来のカベオラ/脂質ラフトタンパク質の濃縮画分を得ることができます。この分離法は、氷冷下の非イオン界面活性剤Triton X-100中でカベオラと脂質ラフトの構造体が不溶性であることを利用しています。キットには細胞の溶解、密度勾配、カベオラ/脂質ラフトタンパク質の濃縮画分の分離に必要な試薬がすべて揃っているほか、カベオラ/ラフトコンパ-トメントのマ-カ-として、抗カベオリン-1抗体およびペルオキシダ-ゼ標識コレラトキシンBサブユニット(CTB-HRP)が含まれています。
生物化学的/生理学的作用
カベオラと脂質ラフトは、コレステロ-ルやスフィンゴ脂質が豊富に存在する重要な構造体であり、形質膜の小区画あるいはミクロドメインを成すとともに、細胞輸送やシグナル伝達事象に関与しています。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Lysis buffer 100 mL
  • Cholera Toxin B Subunit, Peroxidase (CTB-HRP) 50 μg
  • Protease inhibitor cocktail for use with mammalian cell and tissue extracts 1 mL
  • Anti-Caveolin-1 antibody produced in rabbit 50 μL
  • Triton X-100 2 mL
  • OptiPrep Density Gradient Medium 100 mL
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xing Wang et al.
PLoS pathogens, 13(9), e1006580-e1006580 (2017-09-29)
There is increasing consensus that males are more vulnerable than females to infection by several pathogens. However, the underlying mechanism needs further investigation. Here, it was showed that knockdown of androgen receptor (AR) expression or pre-treatment with 5α-dihydrotestosterone, the AR
Sheng-He Huang et al.
The Journal of biological chemistry, 286(40), 34761-34769 (2011-06-23)
Cryptococcus neoformans is a neurotropic fungal pathogen, which provokes the onset of devastating meningoencephalitis. We used human brain microvascular endothelial cells (HBMEC) as the in vitro model to investigate how C. neoformans traverses across the blood-brain barrier. In this study
Ambrose Jong et al.
Cellular microbiology, 10(6), 1313-1326 (2008-02-06)
Pathogenic yeast Cryptococcus neoformans causes devastating cryptococcal meningoencephalitis. Our previous studies demonstrated that C. neoformans hyaluronic acid was required for invasion into human brain microvascular endothelial cells (HBMEC), which constitute the blood-brain barrier. In this report, we demonstrate that C.
Chiung-Chun Huang et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 34(8), 1979-1992 (2009-02-13)
Neural adaptations in the medial prefrontal cortex (mPFC) are thought to be crucial in the development and maintenance of addictive behaviors. The mPFC receives a dense serotonergic (5-hydroxytryptamine, 5-HT) innervation from raphe nuclei and 5-HT exerts complex actions on mPFC
Richard G Carroll et al.
The Journal of biological chemistry, 293(15), 5509-5521 (2018-02-22)
Different immune activation states require distinct metabolic features and activities in immune cells. For instance, inhibition of fatty acid synthase (FASN), which catalyzes the synthesis of long-chain fatty acids, prevents the proinflammatory response in macrophages; however, the precise role of