安全性情報
CN417D-250
Sigma-Aldrich
Canine Osteoblast Differentiation Medium (250 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
形状
liquid
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Canine Osteoblast Differentiation Medium
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
CN417D-250:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.