由来生物
Escherichia coli
グレード
for molecular biology
成長モード
adherent or suspension
形態
rod shaped
テクニック
microbiological culture: suitable
細胞形質転換
competent cell type: electrocompetent
transformation efficiency: ≥1 x 109 cfu/μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
Genotype
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
特徴および利点
- Express genes cloned into any T7 vector with these BL21(DE3) derivatives
- Effective in expressing toxic & membrane proteins
- Cited in over 350 research articles
構成
- OverExpress C43(DE3) electrocompetent cells
- pUC 19 transformation control DNA
- recovery medium for expression
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
プロトコル
OverExpress™ Electrocompetent Cells are provided in 25 μL aliquots, sufficient for one transformation reaction.