Key Documents
CLS92592
Corning® 1 x 8 Stripwell 96ウェル EIAプレート
96 well plate, assembled 1 x 8 strips per 96 well plate, non-treated, non-sterile, 100/cs
別名:
1 x 8 ストリッププレート, 8ウェルストリッププレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.15
物質
clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
plate format: 1 x 8 Stripwell
包装
case of 100
メーカー/製品名
Corning 92592
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
none
結合型
non-treated surface
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.