Merck
CLS8509
Corning® 384 2D バーコード付き保存チューブ
black polypropylene, round bottom, with generic barcode, non-sterile, lid: no, pack of 384
別名:
sample tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
black polypropylene
black wells
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 384
case of 7680
メーカー/製品名
Corning 8509
パラメーター
-80-110 °C temp. range
L
14 mm
キャパシティ
120 μL
サイズ
384 wells
チューブH
16.9 mm , with cap
有効容積
100 μL
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2Dバーコード付保存チューブのラインは、識別しやすいように設計された特別な保存方法です。
特徴:
  • 識別従来の市場にはない- 2Dおよび1Dバーコード -
  • 情報 - 14 x 14ドット2Dバーコード
  • バーコードの安定性 - レーザーエッチング(ラベルの添付ではありません)
  • 化合物耐性 - ポリプロピレン製
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.