Merck
CLS8500
Corning® 96 1D/2D バーコード付き保存チューブ
capacity 1.3 mL, without screw caps, bagged
別名:
sample tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
clear tube
polypropylene
round bottom tube
無菌性
non-sterile
包装
pack of 96
case of 960
メーカー/製品名
Corning
パラメーター
-180-110 °C temp. range (screw cap)
-80-110 °C temp. range (TPE cap)
L
43.9 mm
キャパシティ
1.3 mL
サイズ
96 wells
チューブH
47.5 mm , with TPE cap
52.7 mm , with screw cap
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1D/2Dバーコード付保存チューブのラインは、識別しやすいように設計された特別な保存方法です。
特徴:
  • 識別 従来の市場にはない- 2Dおよび1Dバーコード -
  • 情報 - 14 x 14ドット2Dバーコード
  • バーコードの保存性 - レーザーエッチング(ラベルの添付ではありません)
  • 化合物耐性 - ポリプロピレン製
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.