Merck
CLS8160
Sigma-Aldrich
Corning® Costar® Spin-X® 遠心チューブフィルター
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, sterile
別名:
チューブフィルター, 脱塩カラム, 遠心チューブフィルター, 遠心分離用カラム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物質
cellulose acetate membrane
natural polypropylene cap
polypropylene housing
polypropylene tube
詳細
centrifuge style filter
無菌性
sterile
特徴
RCF 16,000 × g
RNase and DNase free
包装
case of 96 units
メーカー/製品名
Corning 8160
チューブサイズ
2.0 mL
有効容積
500 μL
ポアサイズ
0.22 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのCostar® Spin-X®ポリプロピレン製マイクロ遠心分離管フィルターには酢酸セルロース膜またはナイロン膜のものがあり、膜の細孔径は0.22または0.45 μmです。フィルターユニットの容量は500 μLです。
  • 酢酸セルロース(CA)膜は流速が速く、タンパク質結合は低くなっています。
  • ナイロン(NY)膜は当然ながら親水性で界面活性物質を含まず、抽出物は最も低レベルです。
  • CAフィルターとNYフィルターのいずれも、遠心分離によって液体から細菌、粒子、または細胞を除去したり、HPLCサンプルを調製したり、アガロースゲルやアクリルアミドゲルからDNAを除去したりします。
  • 16,000×gまでのRCFで、あらゆる標準固定角度マイクロ遠心分離ローターに使用します。
  • 滅菌済み、発熱性物質不含の試験済み、DNase-/RNase不含の試験済み。
アプリケーション
液体からのバクテリア、粒子、または細胞の除去、HPLCサンプルの調製、およびアガロースゲルやアクリルアミドゲルからのDNAの除去に最適です。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SPIN-X is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael Eschbaumer et al.
Pathogens (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-23)
Inactivated whole-virus vaccines are widely used for the control of foot-and-mouth disease (FMD). Their production requires the growth of large quantities of virulent FMD virus in biocontainment facilities, which is expensive and carries the risk of an inadvertent release of
Anindita Sengupta et al.
Journal of molecular biology, 431(22), 4497-4513 (2019-09-08)
Salmonellais a foodborne pathogen that causes annually millions of cases of salmonellosis globally, yet Salmonella-specific antibacterials are not available. During inflammation, Salmonella utilizes the Amadori compound fructose-asparagine (F-Asn) as a nutrient through the successive action of three enzymes, including the