Merck
CLS766113
Pyrex® pennyhead stopper
stopper joint: 13
別名:
glass stopper, glass stoppers, stoppers, Corning® 7660
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
物質
glass
ジョイント
joint: stopper13
メーカー/製品名
Corning 7661-13
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ground zone length indicates its greatest diameter (mm).
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)