Merck
CLS7248
Corning® TC処理 1536 ウェルマイクロプレート
black, with lid, sterile
別名:
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, EIA/RIA plate, immunoassay plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
black
black bottom
polystyrene plate
square wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 7248
サイズ
1536 wells
ウェル容積
12.5 μL
ウェル有効容積
1-8 μL
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Superior performance compared to other available commercial microplates: lower CV values, excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
  • Optimized for automation with bar coding and standard readers
  • Surface treated for optimal cell attachment
  • Flat bottom wells with lid are compatible with automated dispensers including the PerkinElmer® FlexDrop
  • Sterile and certified nonpyrogenic
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)