Merck
CLS7246
Corning® 1536 ウェエウマイクロプレート
black, high base, w/o lid, non-sterile
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
black
polystyrene plate
square wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 7246
サイズ
1536 wells
ウェル容積
12.5 μL
ウェル有効容積
1-8 μL
black
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.