Merck
CLS71014
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
別名:
Corning® pipette, CRT/SR, 4 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
物質
borosilicate glass
red
特徴
class A
graduation
包装
pack of 2 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 7101-4
容積測定範囲
4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
L
370 mm
キャパシティ
4.0 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)