Merck
CLS70372160
Pyrex® Milk 希釈ボトル、スクリューキャップ付き
capacity 160 mL, narrow mouth, graduated
別名:
Pyrexグラスボトル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
square bottle
特徴
autoclavable
cap
soda lime glass
包装
pkg of 12 ea
case of 48 ea
メーカー/製品名
Corning 70372-160
キャパシティ
160 mL
直径× H
44 mm × 150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.