Key Documents
CLS7016560
Corning® ソーダ石灰シリカガラスペトリ皿
dish diam. 60 mm × 15 mm
別名:
Filter crucible
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
round
soda-lime glass dishes with lids
無菌性
non-sterile
特徴
lid
reusable
包装
case of 24
メーカー/製品名
Corning 70165-60
ディッシュ直径
60 mm × 15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの平坦かつ透明なCorning®製ペトリ皿はソーダ石灰シリカガラスから作られ、滅菌(湿式/乾式)の繰り返しに耐えます。皿部の直径は約55 mm、高さは約17 mmです。端部にビーズを施して機械的強度を高めています。ビーズは皿部の側壁とフタ部の間隔を均一にする手段も提供するため、側面で凝縮した水分の毛管現象が抑えられます。ペトリ皿は、日常的に滅菌を行う研究室で一般的に用いられるどのような方法からも化学的または熱的な影響を受けません。フタを被せた皿は気密ではありません。皿部には、段階希釈のための三角形のエナメル基準点も設けられています。
ソーダ石灰ガラスの熱膨張係数は93.5×10-7 cm/cm/°Cです。通常使用温度は110°C、最高使用温度は460°Cです。急激な熱衝撃は想定していません。Corning®製のペトリ皿は、熱膨張係数が低い(32.5×10-7 cm/cm/°C)ホウケイ酸ガラスから作られたPyrex®製ペトリ皿(カタログCLS3160)の低価格の代替品とお考えください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.